Principaux documents
R524239
5-FURAN-2YL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (2-ME-1H-INDOL-3-YLMETHYLENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.353
Numéro MDL:
Autres remarques