Key Documents
R523100
4-F-BENZOIC ACID 5,5-DI-ME-2-(4-NITRO-PHENYLSULFANYL)3-OXO-CYCLOHEX-1-ENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18FNO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.444
Numéro MDL:
Autres remarques