Principaux documents
R519715
N-AZEPAN-2-YLIDENE-N'-(2,6-DICHLORO-BENZYLIDENE)-HYDRAZINE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16BrCl2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.103
Numéro MDL:
Autres remarques