Principaux documents
R516376
3-(2,3-DIHYDRO-BENZO(1,4)DIOXIN-6-YL)-6-ETHYL-7-ISOPROPOXY-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.418
Numéro MDL:
Autres remarques