R510882
2-(3-CHLORO-PHENOXY)-ACETIC ACID (4-ISOPROPYL-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.817
Numéro MDL:
Autres remarques