R510092
ETHYL 2-[(2-CHLOROBENZOYL)AMINO]-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16ClNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.839
Numéro MDL:
Autres remarques