Principaux documents
R509345
5-(4-CHLORO-BENZYLOXY)-2-METHYL-BENZOFURAN-3-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13ClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.744
Numéro MDL:
Autres remarques