Principaux documents
R504017
METHYL 2-[(6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-DIBENZO[C,H]CHROMEN-1-YL)OXY]PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.391
Numéro MDL:
Autres remarques