Principaux documents
R503886
ACETIC ACID 3-BENZOYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.293
Numéro MDL:
Autres remarques