Principaux documents
R498378
SODIUM 2-(4-CHLOROBENZOYL)-2-(4-METHOXYPHENYL)HYDRAZINESULFONATE
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H12ClN2NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.769
Numéro MDL:
29,20 €