Documents
R496448
N-(4-METHYLPHENYL)-2-{(3Z)-3-[(2E)-2-(3-NITROBENZYLIDENE)HYDRAZONO]-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.45
Numéro MDL:
Autres remarques