Documents
R496359
2-((3Z)-3-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]HYDRAZONO}-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL)-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.504
Numéro MDL:
Autres remarques