Principaux documents
R495042
N,N'-(9,9',10,10'-TETRAOXO-9,9',10,10'-TETRAHYDRO-1,1'-BIANTHRACENE-4,4'-DIYL)DIBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C42H24N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
652.669
Numéro MDL:
Autres remarques