Principaux documents
R494305
N-(9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-ANTHRACEN-1-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
R494305-10MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R494305-10MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.271
Numéro MDL:
110,00 €