Principaux documents
R493031
(1,2-BIS-(3,4-DIMETHOXY-PHENYL)-ETHYLIDENE)-(1,2,4)TRIAZOL-4-YL-AMINE
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.423
Numéro MDL:
29,20 €