Principaux documents
R492485
2-ET-3-METHYL-1-PHENETHYLAMINO-BENZO(4,5)IMIDAZO(1,2-A)PYRIDINE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.459
Numéro MDL:
Autres remarques