Principaux documents
R491039
N-(1-TERT-BUTYLCARBAMOYL-2-PHENYL-VINYL)-4-NITRO-BENZAMIDE
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H21N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.408
Numéro MDL:
29,20 €