Principaux documents
R487708
N-(1-BENZYLCARBAMOYL-2-PHENYL-VINYL)-4-METHYL-BENZAMIDE
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.455
Numéro MDL:
29,20 €