Key Documents
R487112
4-METHYL-N-(2-OXO-2-PHENYL-1-PHENYLAMINO-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.417
Numéro MDL:
Autres remarques