Documents
R485535
N-(2-(4-METHOXY-PHENYL)-1-(3-METHOXY-PROPYLCARBAMOYL)-VINYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H24N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.436
Numéro MDL:
Autres remarques