Principaux documents
R484555
2-CYANO-3-(5-(3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-FURAN-2-YL)-ACRYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H12F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.285
Numéro MDL:
29,20 €