Principaux documents
R483532
ETHYL 5-ACETYL-4-METHYL-2-({2,2,2-TRICHLORO-1-[(4-METHOXYBENZOYL)AMINO]ETHYL}AMINO)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21Cl3N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.824
Numéro MDL:
Autres remarques