Principaux documents
R478229
ETHYL (2E)-2-[4-(ACETYLOXY)BENZYLIDENE]-7-METHYL-5-(4-METHYLPHENYL)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C26H24N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.556
Numéro MDL:
29,20 €