Documents
R475637
3-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-FLUORO-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BUTYRAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16Cl3FN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.643
Numéro MDL:
Autres remarques