Principaux documents
R472786
CARBAZOL-9-YL-(4-DIFLUOROMETHOXY-BENZYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14F2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.344
Numéro MDL:
Autres remarques