Principaux documents
R472522
2-BENZOTRIAZOL-1-YL-ACETIC ACID (3-PHENYL-ALLYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H15N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.342
Numéro MDL:
29,20 €