Principaux documents
R471291
2-AMINO-4-(4-FLUORO-PHENYL)-THIOPHENE-3-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
R471291-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R471291-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H12FNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.308
Numéro MDL:
29,20 €