R469432
(2,4-DI-MORPHOLIN-4-YL-PHENYL)-METHYL-DI-MORPHOLIN-4-YL-PHOSPHONIUM, IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H38IN4O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
592.462
Numéro MDL:
Autres remarques