Principaux documents
R468819
2-CHLORO-N-(6-ETHOXY-BENZOTHIAZOL-2-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H11ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.74
Numéro MDL:
Autres remarques