Principaux documents
R468398
2,2,3,3-TETRAFLUORO-3-(OCTAFLUORO-MORPHOLIN-4-YL)-N-(4-VINYL-PH)-PROPIONAMIDE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H8F12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.224
Numéro MDL:
29,20 €