Principaux documents
R467839
FURAN-2-YLMETHYL-CARBAMIC ACID 4-NITRO-BENZYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.251
Numéro MDL:
Autres remarques