Principaux documents
R466352
2,2,2-TRICHLORO-1-(4-METHYL-2-OXIDO-1,3,2-DIOXAPHOSPHINAN-2-YL)ETHYL BENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14Cl3O6PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.639
Numéro MDL:
Autres remarques