Documents
R461822
3-{2-[(E)-2-ANILINOETHENYL]-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM-3-YL}-1-PROPANESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N2O3S2
Poids moléculaire :
374.484
Numéro MDL:
Autres remarques