Principaux documents
R461393
11-(4-ET-PH)-3-PHENYL-2,3,4,5,10,11-HEXAHYDRO-DIBENZO(B,E)(1,4)DIAZEPIN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.521
Numéro MDL:
Autres remarques