Principaux documents
R461342
11-(4-DIMETHYLAMINO-PH)-3-PH-2,3,4,5,10,11-6H-DIBENZO(B,E)(1,4)DIAZEPIN-1-ONE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C27H27N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.536
Numéro MDL:
29,20 €