Principaux documents
R461016
ETHYL 4-METHYL-2-[(PHENYLACETYL)AMINO]-5-{[3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO]CARBONYL}-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21F3N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.505
Numéro MDL:
Autres remarques