Documents
R459895
2(3,4-DI-CL-PH)1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOLE-5-CARBOXYLIC ACID PROPYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13Cl2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.215
Numéro MDL:
Autres remarques