Principaux documents
R457205
N-(4-PYRIDIN-4-YLMETHYL-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
R457205-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R457205-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.28
Numéro MDL:
29,20 €