Principaux documents
R453684
N'-{(E)-[3-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-3-(2-METHOXY-1-NAPHTHYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C29H24N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.54
Numéro MDL:
29,20 €