Principaux documents
R453668
2,6-DIMETHOXY-4-[(E)-({[3-(2-METHOXY-1-NAPHTHYL)-1H-PYRAZOL-5-YL]CARBONYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.504
Numéro MDL:
Autres remarques