Documents
R452831
4-[(E)-({[(1-ETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]-2,6-DIMETHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.524
Numéro MDL:
Autres remarques