Principaux documents
R452815
N'-{(E)-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-2-[(1-ETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.503
Numéro MDL:
Autres remarques