Documents
R446130
1-CARBAZOL-9-YL-3-(1-PHENYL-ETHYLAMINO)-PROPAN-2-OL, BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H30N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.585
Numéro MDL:
Autres remarques