Documents
R445320
OCTANOIC ACID (2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(4-FLUORO-PHENYL)-THIOUREIDO)-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H23Cl3FN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.814
Numéro MDL:
Autres remarques