Principaux documents
R444928
2-METHYL-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID (4-METHOXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.366
Numéro MDL:
Autres remarques