R444308
3-BROMO-N-[[(3-BROMOBENZOYL)AMINO](3-NITROPHENYL)METHYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H15Br2N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
533.179
Numéro MDL:
Autres remarques