R443271
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-2-{[5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H32N6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.681
Numéro MDL:
Autres remarques