Principaux documents
R442976
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-2-THIENYLMETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18N4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.532
Numéro MDL:
Autres remarques