Documents
R440566
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-1-(2-FURYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.494
Numéro MDL:
Autres remarques