Principaux documents
R440019
ETHYL [2-({[(ETHOXYCARBONYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)ANILINO]CARBOTHIOYLCARBAMATE
AldrichCPR
R440019-100MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R440019-100MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H18N4O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.452
Numéro MDL:
110,00 €